Aristolochic acid sodium salt ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1760050
ENZOBMLEI1760050EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI1760050
Aristolochic acid sodium salt ≥97%
Aristolochic acid sodium salt
Water soluble form of aristolochic acid.
  • Phospholipase inhibitor
Yellow solid.
Soluble in water.
Formule: C₁₇H₁₀NNaO₇
MW: 363,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10190-99-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a932f221676f603b8cddb4b8a837f9a85b35cdab&vid=67477f7388a3ed9fe3a9e8424616161265826671&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité