Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Manoalide ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI1770001
ENZOBMLEI1770001EA 239 EUR InStock
ENZOBMLEI1770001
Manoalide ≥98% (par CCM)
Manoalide
Phospholipase inhibitor

Marine sesterterpenoid. Irreversibly inhibits human synovial phospholipase A2 (PLA2, IC50=0.02-0.2µM depending on substrate) as well as bee (IC50=0.05µM) and cobra venom (IC50=2µM) PLA2 by covalently modifying lysine residues. Inhibits human recombinant sPLA2 (IC50=4.7µM) selectively over cPLA2. Also inhibits phospholipase C (PLC, IC50=1.5µM) and Ca2+ channels. Inhibits superoxide generation in polymorphonuclear leukocytes. Inhibits the release of arachidonate in cultured mouse peritoneal macrophages and in a mouse in vivo model. Has anti-inflammatory and analgesic properties. Shows strong quorum sensing antagonism.


Formule: C₂₅H₃₆O₅
MW: 416,558 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153826
Numéro CAS: 75088-80-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99202b8a047a78fbbeb1adef79c3c037ac9df99f&vid=2f5a9fae262e3b2d451862d66441b0f1d8e769ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité