N-(4-n-Pentylcinnamoyl)anthranilic acid ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1780250
ENZOBMLEI1780250EA 348 EUR InStock
ENZOBMLEI1780250
N-(4-n-Pentylcinnamoyl)anthranilic acid ≥99% (par HPLC)
N-(4-n-Pentylcinnamoyl)anthranilic acid
ACA is a close structural analog of the PLA2 inhibitor, ONO-RS-082 and possesses similar but less potent inhibitory activity. Inhibits TRP channels independently of PLA2, including TRPM2, TRPC6 and TRPM8. It is a useful tool for studying the physiological role of TRP channels.
  • Inhibitor of PLA2 and TRP channels
White solid.
Soluble in DMSO (50 mg/ml) or ethanol (50 mg/ml @ 60°C).
Formule: C₂₁H₂₃NO₃
MW: 337,419 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211365
Numéro CAS: 110683-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité