Tyrphostin A25 ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1870005
ENZOBMLEI1870005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEI1870005
Tyrphostin A25 ≥99%
Tyrphostin A25
A potent inhibitor of EGF receptor kinase activity (IC50=3 µM).
  • EGFR inhibitor
Yellow-orange solid.
Soluble in 100% ethanol or DMSO.
Formule: C₁₀H₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133900
Numéro CAS: 118409-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34c3000ceeb45ab0c9c6134a3cec7a3407219ba0&vid=21db5c02eea7f935eb404600ee086c8cd5046a30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité