Tyrphostin AG 183 ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1890005
ENZOBMLEI1890005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI1890005
Tyrphostin AG 183 ≥99%
Tyrphostin AG 183
A potent inhibitor of EGF receptor kinase activity (IC50=0.8 µM). Inhibition is mixed competitive with ATP and substrate.
  • EGFR inhibitor
Brown solid.
Slightly soluble in water.
Formule: C₁₃H₈N₄O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133903
Numéro CAS: 122520-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65db510e4d6837a4e5856e5800388279af7baf4e&vid=4a261b1cc8c82a9be81154c00f082f6036c81b9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité