Tyrphostin A23 ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1910010
ENZOBMLEI1910010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEI1910010
Tyrphostin A23 ≥99% (par CCM)
Tyrphostin A23
A potent inhibitor of EGF receptor kinase activity (IC50=35 µM).
  • EGFR inhibitor
Yellow-tan solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml) or 100% ethanol (25mg/ml).
Formule: C₁₀H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133899
Numéro CAS: 118409-57-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10ff874f175636f144a66dbe59a73a1902dd9104&vid=00718d3fb1c3c059f9e97d1dc35d0dea2d0a69a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité