Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calphostin C ≥99% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI1980100
ENZOBMLEI1980100EA 165 EUR InStock
ENZOBMLEI1980100
Calphostin C ≥99% (par CCM)
Calphostin C
PKC inhibitor

Potent and selective inhibitor of the protein kinase C (PKC). Inhibition is via interaction with the regulatory DAG binding site and phorbol ester binding site. Inhibition of PKC has been found to be light dependent. At higher concentrations inhibits myosin light chain kinase, cAMP-dependent protein kinase, protein kinase G, pp60v-src protein tyrosine kinase and DAG kinase. It also inhibits Phospholipase D1 and D2. Induces apoptotic DNA fragmentation and cell death. Kills breast cancer cells. Has antiviral potential. Inhibits cardiac L-type Ca2+ channels. Cell permeable.


Formule: C₄₄H₃₈O₁₄
Numéro MDL: MFCD00133155
Numéro CAS: 121263-19-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ffd499a45d394d6353dd306aca06d62155d12a1&vid=193be0d7e9b310342a4e5f25d5134bda09c8e4c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité