KT5823 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2000100
ENZOBMLEI2000100EA 176 EUR InStock
ENZOBMLEI2000100
KT5823 ≥98% (par CCM)
KT5823
PKG inhibitor
KT5823 is a derivative of K-252a and is a selective, cell permeable, inhibitor of PKG (Ki=0.234 µM). Ki’s for PKA =4μM and for MLCK=>10μM.
Numéro CAS: 126643-37-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6b4d8fe77b502bc9953a1a99e7727ec9dad0fc5&vid=7b6749dcd4e28c350191d0486eee7b15ac773945&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité