Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Auranofin ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI2060100
ENZOBMLEI2060100EA 178 EUR InStock
ENZOBMLEI2060100
Auranofin ≥99%
Auranofin
Anti-arthritic agent

Gold derivative. Widely used as an anti-arthritic drug. Inhibits various leukocyte activation pathways at multiple sites. Inhibits release of inflammatory mediators from human basophils, pulmonary mast cells and macrophages. Also inhibits human neutrophil 5-lipoxygenase. Inhibits IκB kinase (IKK) by modifying Cys179 of the IKKß subunit. Efficient inducer of mitochondrial membrane permeability transition pore in the presence of calcium ions, potentially referable to its inhibition of mitochondrial thioredoxin reductase.


Formule: C₂₀H₃₆AuO₉PS
MW: 680,4998 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080759
Numéro CAS: 34031-32-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=888933d149ab8bc1ac3f73cb9f508688d8d90e24&vid=58ed57fe0d72ff18b7a2350248ca90a5667c3c96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité