KN-62 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2300001
ENZOBMLEI2300001EA 181 EUR InStock
ENZOBMLEI2300001
KN-62 ≥98%
KN-62
CaM kinase inhibitor
KN-62 is a potent and selective inhibitor of Ca2+/calmodulin kinase II (Ki=0.9 µM). Causes cells to arrest in S phase. In HEK-293 cells expressing type III adenylyl cyclase (III-AC), 10 µM blocked CaMKII phosphorylation of III-AC and inhibited hormone-stimulated Ca2+ oscillations.
Formule: C₃₈H₃₅N₅O₆S₂
MW: 721,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083180
Numéro CAS: 127191-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b60e5b287bebeb6f97338f317f79ecb20d6a584d&vid=b0a521f97eccd0123b7383464402426c41f0522c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité