5,6-Dichlorobenzimidazole-1-β-D-Ribofuranoside ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2310050
ENZOBMLEI2310050EA 207.9 EUR InStock
ENZOBMLEI2310050
5,6-Dichlorobenzimidazole-1-β-D-Ribofuranoside ≥97% (par CCM)
5,6-Dichlorobenzimidazole-1-beta-D-Ribofuranoside
DRB is a potent and specific inhibitor of casein kinase II (CKII, IC50~6 µM). It has been used to inhibit RNA polymerase II mediated-transcription which may be dependent on CKII and its interaction with ATF-1.
  • Casein kinase inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO (20mg/ml), 100% ethanol, and dimethyl formamide (100mM).
Formule: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036785
Numéro CAS: 53-85-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d4d55cf240e0f7aee531c0b69adb59e734c2ed4&vid=ca5378e4894924d5ca52c2c9bc0627e3160847f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité