Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

K-252b ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI2340100
ENZOBMLEI2340100EA 161 EUR InStock
ENZOBMLEI2340100
K-252b ≥98% (par HPLC)
K-252b
General, cell permeable protein kinase inhibitor. Acts by binding to the ATP binding domain of the kinase. Potent inhibitor of Ca2+/calmodulin kinase II. Inhibits myosin light chain kinase (MLCK; Ki=0.147µM), cAMP- dependent protein kinase (PKA; Ki=0.09µM), protein kinase C (PKC; Ki=0.02µM), and cGMP-dependent protein kinase (PKG; Ki=0.1µM).

  • PKC inhibitor

White solid.

Soluble in DMSO (1mg/ml) or dimethyl formamide (1mg/ml).


Formule: C₂₆H₁₉N₃O₅
MW: 453,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 99570-78-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f7c99f0f19a472057392a99b93eefc2238c6abb&vid=c3b1c5dfad39174f84be257200df9d0618d7b5ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité