Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-Deprenyl hydrochloride ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI2400100
ENZOBMLEI2400100EA 72.6 EUR InStock
ENZOBMLEI2400100
(R)-(-)-Deprenyl hydrochloride ≥98% (par HPLC)
(R)-(-)-Deprenyl hydrochloride
Deprenyl inhibits apoptosis and displays neuroprotective effects in a variety of in vitro and in vivo systems. In vivo it rescues nigral dopaminergic neurons after systemic MPTP treatment. In vitro it rescues PC12 cells from apoptotic cell death induced by trophic withdrawal. The putative target responsible for the anti-apoptotic effects is glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. Deprenyl also inhibits monoamine oxidase-B, which is not involved in its anti-apoptotic mechanism. Parkinson’s disease therapeutic.

  • Anti-apoptotic and neuroprotective

White solid.

Soluble in water.


Formule: C₁₃H₁₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069299
Numéro CAS: 14611-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4cd71c1cd4c658a19453bb365a1625ed1a8b866&vid=4044d460d1a03654eb40ab2c1da04c3f85941828&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité