U-0521
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2420100
ENZOBMLEI2420100EA 290.4 EUR InStock
ENZOBMLEI2420100
U-0521
U-0521
Catechol-O-methyltransferase inhibitor
Catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitor.
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00211220
Numéro CAS: 5466-89-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=862b38782dbceb05f543b935f5a2434a0dd479ba&vid=e74db06fbaa39a74f853f018d6cdfda4548e3829&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité