RG-13022 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2520005
ENZOBMLEI2520005EA 126.5 EUR InStock
ENZOBMLEI2520005
RG-13022 ≥98% (par CCM)
RG-13022
RG-13022 is a non-phenolic tyrphostin analog, which inhibits the EGF receptor (IC50=5 µM) and PDGF receptor tyrosine kinases, and is long-acting. It inhibits EGF-stimulated HER14 cell proliferation (IC50=1 µM) as well as tumor growth in vivo. It inhibits both EGF- and PDGF-stimulated DNA synthesis in human glioma cell lines. RG-13022 is non-phenolic and therefore possesses less antioxidant activity than other tyrphostins.
  • Tyrosine kinase inhibitor
White solid.
Soluble at 25mg/ml in DMSO or 100% ethanol.
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236444
Numéro CAS: 136831-48-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a45218e75c27dce918b2f0e2645289a35b163ac9&vid=ae6a3907ab7e2267c51705bc780400780cce541e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité