Metyrapone ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2-Methyl-1,2-di(pyridin-3-yl)propan-1-one
BMLEI2560200
ENZOBMLEI2560200EA 51.7 EUR InStock
ENZOBMLEI2560200
Metyrapone ≥99%
Metyrapone
Inhibits cytochrome P-450-mediated prostaglandin ω/ω-1 hydroxylase activity.
  • Cytochrome P450 inhibitor
White solid.
Soluble in water (25 mg/ml), DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25mg/ml).
Formule: C₁₄H₁₄N₂O
MW: 226,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006397
Numéro CAS: 54-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dacf5930dc36e922b448f2457dd028c2590d5d0f&vid=31f025445d36f1c82cdb52a7600875399b41c9a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité