1-Aminobenzotriazole ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2590100
ENZOBMLEI2590100EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLEI2590100
1-Aminobenzotriazole ≥99%
1-Aminobenzotriazole
Cytochrome P450 inhibitor
Suicide substrate for cytochrome P-450. Inhibits oxidative drug metabolism in vivo. Blocks omega-oxidation of arachidonic acid but not epoxidation.
Formule: C₆H₆N₄
Numéro MDL: MFCD00132902
Numéro CAS: 1614-12-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6212026c3f3652afc31473fee837a17b7eb3b39&vid=27a79d4256078a5df817839ed3c76177c076b6cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité