7-Ethoxyresorufin ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2620010
ENZOBMLEI2620010EA 253 EUR InStock
ENZOBMLEI2620010
7-Ethoxyresorufin ≥98%
7-Ethoxyresorufin
Cytochrome P450 substrate
Fluorimetric substrate for cytochrome P450 IA1. Inhibits vasorelaxant responses to acetylcholine.
Formule: C₁₄H₁₁NO₃
MW: 241,246 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037661
Numéro CAS: 5725-91-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f011147d1e746a9f4550ec9806949a4d0e5e1e6&vid=fbe5e145013b569f5ccfb38342dd1ddea21669fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité