KN-93 ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2680001
ENZOBMLEI2680001EA 222.2 EUR InStock
ENZOBMLEI2680001
KN-93 ≥95% (par CCM)
KN-93
CaM kinase inhibitor
KN-93 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of CaM kinase II (IC50=370 nM). Does not significantly inhibit PKA. Causes cell-cycle arrest in NIH 3T3 fibroblasts and HeLa cells. Inhibits glucose-induced and forskolin-stimulated insulin release from isolated pancreatic islets of Langerhans. Induces G1 cell cycle arrest and apoptosis in NIH 3T3 cells.
Formule: C₂₆H₂₉ClN₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00236424
Numéro CAS: 139298-40-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50a09486ec00b4a10aa8061f35fe1a5c08b2b796&vid=ea75e3892ce2c0686c5e4206f4915c5e48e9c319&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité