Gö 6976 ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Go6976, 3-(13-Methyl-5-oxo-6,7-dihydro-5H-indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazol-12(13H)-yl)propanenitrile
BMLEI2690500
ENZOBMLEI2690500EA 299 EUR InStock
ENZOBMLEI2690500
Gö 6976 ≥95% (par HPLC)
Gö 6976
PKC inhibitor
Very potent protein kinase C (PKC) inhibitor with high selectivity for the PKC isotypes alpha and beta. Inhibits PKCalpha (IC50=2.3nM) and PKCß1 (IC50=6.2nM) but has no effect on delta, epsilon or gamma isotypes. Potent antagonist of HIV-1 induction.
Formule: C₂₄H₁₈N₄O
MW: 378,425 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236434
Numéro CAS: 136194-77-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a18e8f91c383726d13a1efc7930b811f53dcca91&vid=1bcab7e7f9c02c1082824272991ba2fa06defc38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité