Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Damnacanthal ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI2740001
ENZOBMLEI2740001EA 347.6 EUR InStock
ENZOBMLEI2740001
Damnacanthal ≥95% (par HPLC)
Damnacanthal
Damnacanthal is a potent and selective inhibitor of p56lck tyrosine kinase. It inhibits p56lck autophosphorylation (IC50=17 nM) as well as phosphorylation of exogenous substrates (IC50=620 nM) in cell-free assays. Damnacanthal shows a 10-fold selectivity for p56lck over PKA and PKC and 40-fold selectivity over four receptor tyrosine kinases as well as 7–20-fold selectivity over the homologous enzymes p60src and p59fyn.

  • p56lck tyrosine kinase inhibitor

Pale orange solid.

Soluble in DMSO.


Formule: C₁₆H₁₀O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 477-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=851e36881e084b3e351f0a9a5052c4fe1e0902b4&vid=a012cd3cd4d44f4b19df607505eef7b1af6447dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité