Bisindolylmaleimide IX methanesulphonate ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2830001
ENZOBMLEI2830001EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLEI2830001
Bisindolylmaleimide IX methanesulphonate ≥98%
Bisindolylmaleimide IX methanesulphonate
Cell-permeable PKC inhibitor. Selective for PKC (IC50=10nM) over CaM kinase II (IC50=17µM) and PKA (IC50=0.9µM). Induces apoptosis in various cell lines.
  • PKC inhibitor
Red/orange solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml)
Formule: C₂₅H₂₃N₅O₂S·CH₄O₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03788207
Numéro CAS: 138489-18-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a14ecb3fd8335054c7966b5ba07f1864d3fc1e4d&vid=c73a598b88510dd9b1174a5c3e1e06086e605540&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité