(S)-(+)-Ketoprofen ≥98.5% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2880001
ENZOBMLEI2880001EA 228.8 EUR InStock
ENZOBMLEI2880001
(S)-(+)-Ketoprofen ≥98.5% (par HPLC)
(S)-(+)-Ketoprofen
Active enantiomer of ketoprofen. Inhibits cyclooxygenase.
  • COX inhibitor
White solid.
Soluble in 100% ethanol (25mg/ml).
Formule: C₁₆H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673316
Numéro CAS: 22161-81-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff5aa77cf6bc8b9754242f5f665ea6d4c9002e60&vid=1652ee4edfe904b7eee19357c6aa3f47eb214c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité