(R)-Ibuprofen ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (R)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (R)-(-)-Ibuprofen
BMLEI2900200
ENZOBMLEI2900200EA 161 EUR InStock
ENZOBMLEI2900200
(R)-Ibuprofen ≥98%
(R)-Ibuprofen
Less active enantiomer of ibuprofen.
  • COX inhibitor
White crystalline powder.
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069290
Numéro CAS: 51146-57-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ad3e7569efc9f37dbecd972d73031ca25724231&vid=017f1e5d311ce6d45dfbc9fc8fbcfe3532b59f5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité