SB202190 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2940001
ENZOBMLEI2940001EA 132 EUR InStock
ENZOBMLEI2940001
SB202190 ≥98% (par CCM)
SB202190
Cell permeable, potent and selective p38 MAP kinase inhibitor (IC50=30 nM). Inhibits p38α and ß, but not γ and δ isoforms. Does not inhibit ERK2 or other members of the MAP kinase family or their upstream activators. A useful tool for dissecting the role of p38 in signaling pathways. Induces apoptosis.
  • p38 inhibitor
Pale yellow solid.
Soluble in methanol, DMSO or acetone; slightly soluble in ethyl acetate.
Formule: C₂₀H₁₄FN₃O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00941964
Numéro CAS: 152121-30-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b15ae68089ba997efbf2cf1ee4f511373b90ec67&vid=e40fb40b3942ce5ed57180280cab601df546422c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité