Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Bis(2-hydroxyethylthio)-1,4-naphthalenedione ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI3090005
ENZOBMLEI3090005EA 178.2 EUR InStock
ENZOBMLEI3090005
2,3-Bis(2-hydroxyethylthio)-1,4-naphthalenedione ≥98% (par HPLC)
2,3-Bis(2-hydroxyethylthio)-1,4-naphthalenedione
A potent and selective inhibitor of Cdc25 phosphatase (Ki's for Cdc25A, B and C are 32, 96 and 40 nM respectively). NSC-95397 inhibits the growth of several human tumor cell lines and blocks G2/M cell cycle transition.

  • CDC25 inhibitor

Orange crystalline solid.

Soluble in DMSO (50mM) or ethanol (5mM).


Formule: C₁₄H₁₄O₄S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04040032
Numéro CAS: 93718-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab7c56406c3c95405aeafc2e95cd67777aafd7e4&vid=5de98b6f2641ac5d9a71fa8bf0ee122ae4550c01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité