Kenpaullone ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 9-Bromo-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one, 9-Bromo-7,12-dihydrobenzo[2,3]azepino[4,5-b]indol-6(5H)-one
BMLEI3100005
ENZOBMLEI3100005EA 299 EUR InStock
ENZOBMLEI3100005
Kenpaullone ≥98%
Kenpaullone
Inhibitor of CDK and GSK
Potent inhibitor of CDK1/cyclin B (IC50=400nM). Also inhibits CDK2/cyclin A (IC50=680nM) , CDK5 (IC50=850nM) and with much less effect other kinases. More recently, kenpaullone has been found to be a useful GSK-3beta inhibitor (IC50=23nM).
Formule: C₁₆H₁₁BrN₂O
MW: 327,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683595
Numéro CAS: 142273-20-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=610466e6c250f757dd37bf34cd276c4dd8cc375a&vid=f3192db5fcd0942acccfb3c9cd3cb34c5b921fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité