SB-415286 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3110005
ENZOBMLEI3110005EA 275 EUR InStock
ENZOBMLEI3110005
SB-415286 ≥98% (par HPLC)
SB-415286
Potent and selective inhibitor of GSK-3β (IC50=78nM). Stimulates glycogen synthesis in human liver cells and mimics other actions of insulin. Protects primary neurons from death induced by PI-3 kinase pathway inhibition suggesting therapeutic potential in neurodegenerative diseases and stroke.
  • GSK inhibitor
Yellow Solid.
Soluble in DMSO, ethanol or methanol.
Formule: C₁₆H₁₀ClN₃O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04039789
Numéro CAS: 264218-23-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ed37859e50a544d206b2ce4aed524b060d1cdee&vid=67f0a2839edda0944e77b6554b20e74c0340da9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité