Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Wedelolactone ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI3160001
ENZOBMLEI3160001EA 130.9 EUR InStock
ENZOBMLEI3160001
Wedelolactone ≥98% (par CCM)
Wedelolactone
IKK inhibitor

Wedelolactone is a naturally occuring furanocoumarin isolated from Eclipta prostrata, an herbal medicine used to treat septic shock in traditional Chinese medicine. It inhibits the IκB kinase (IKK) complex and supresses LPS-induced caspase-11 expression in LPS-treated BALB 3T3 cells (IC50=35µM)


Formule: C₁₆H₁₀O₇
Numéro MDL: MFCD07778564
Numéro CAS: 524-12-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13284235d273f77eb9c7e9e61b5e35b54107dd19&vid=bf781b3dda68d24821fe6261fddb3e9a42c338dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité