trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride ≥98% (by UHPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3180100
ENZOBMLEI3180100EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEI3180100
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride ≥98% (by UHPLC)
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Inhibits ergosterol biosynthesis at the level of squalene epoxidase. Potent non-competitive inhibitor of squalene epoxidase from Candida (Ki=30 nM), inhibiting mammalian enzymes at higher concentrations (4-77 µM). It inhibits HUVEC proliferation and angiogenesis and displays interesting anti-inflammatory and free radical scavenging activities. Clinically useful antifungal agent.
  • Squalene epoxidase inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in ethanol (45 mg/ml), DMSO (30 mg/ml) or water (3 mg/ml).
Formule: C₂₁H₂₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145430
Numéro CAS: 78628-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c72a26e8ef670a029cf3079187e7906f62555c4&vid=c6470a9df1713d9ca745564d743b68fcf7cd7275&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité