Sodium 4-phenylbutyrate ≥98% (by UHPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3200001
ENZOBMLEI3200001EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLEI3200001
Sodium 4-phenylbutyrate ≥98% (by UHPLC)
Sodium 4-phenylbutyrate
Weak histone deacetylase (HDAC) inhibitor. Induces differentiation, growth arrest and apoptosis in a number of cell lines. Protects against cerebral ischemic injury and displays neuroprotective effect in a mouse model of Huntington’s disease. Anti-neoplastic agent and transcriptional regulator. Also acts as an inducer of tumor cytostasis and differentiation. Shows chemical chaperone activity.
  • HDAC inhibitor
White to yellowish solid.
Soluble in DMSO or water (25mg/ml).
Formule: C₁₀H₁₁O₂·Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800247
Numéro CAS: 1716-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=053e9edb55952113a93e738164e37d2e31d8dbb1&vid=58b41354ba8032c68c7aae03fbffc3280c364fe9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité