Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Carbamoyl-[1,1'-biphenyl]-3-ylcyclohexylcarbamate ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI3270025
ENZOBMLEI3270025EA 202.4 EUR InStock
ENZOBMLEI3270025
3'-Carbamoyl-[1,1'-biphenyl]-3-ylcyclohexylcarbamate ≥98% (par CCM)
3'-Carbamoyl-[1,1'-biphenyl]-3-ylcyclohexylcarbamate
URB-597 is a potent and selective inhibitor of the enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH), which is involved in the hydrolysis of endogenous cannabinoids such as anandamide. Inhibition of FAAH may serve to enhance the analgesic effects of endogenous cannabinoids. URB-597 has been shown to inhibit FAAH in rat cortical neuron membranes and in intact neurons with IC50 values of 4.6nM and 0.5nM, respectively. The compound has also been shown to have anxiolytic effects in rats (ID50=0.15mg/kg). Because URB-597 acts on FAAH and does not interfere with the binding of anandamide to the CB1 and CB2 receptors, it is a novel tool for drug development.

  • FAAH inhibitor

White solid.

Soluble in 100% ethanol (1mg/ml), dimethyl formamide (10mg/ml) or DMSO (10mg/ml).


Formule: C20H22N2O3
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 546141-08-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=921023121ff27aecc04a015e694672778ea681a2&vid=23d35e6dc3756dfeb777b569a5b76f60f13c60a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité