Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

AG-1288 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI3350050
ENZOBMLEI3350050EA 418 EUR InStock
ENZOBMLEI3350050
AG-1288 ≥98% (par CCM)
AG-1288
Tyrosine kinase inhibitor. It has been shown to block TNFα induced cytotoxicity and to block glucocorticoid-induced COX-2 activity in human amnion cells (IC50=21μM). It is also reported to inhibit guanylyl cyclase.

  • Guanylyl cyclase inhibitor

Pale orange solid.

Soluble in DMSO (35mg/ml).


Formule: C₁₀H₅N₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 116313-73-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8da35fb2d01336d16a355b64b450d0566e3744b8&vid=52bfc567cfea33b18e1210415288c2acb10fb44a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité