2,3-Diphenylquinoxaline-6-carboxylic acid ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3360010
ENZOBMLEI3360010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEI3360010
2,3-Diphenylquinoxaline-6-carboxylic acid ≥98% (par CCM)
2,3-Diphenylquinoxaline-6-carboxylic acid
Inhibits the translocation of Akt.
  • Akt inhibitor
Light green solid.
Soluble in DMSO (25 mg/ml).
Formule: C₂₁H₁₄N₂O₂
MW: 326,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00555042
Numéro CAS: 32387-96-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1306b4b29f232febff1bf001ac19f674af6c7b44&vid=28c0ffaa46e2718e3538bc5d0ca05a3fda500a99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité