Geldanamycin ≥98% Biotin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3410001
ENZOBMLEI3410001EA 278.3 EUR InStock
ENZOBMLEI3410001
Geldanamycin ≥98% Biotin
Geldanamycin
A useful tool for affinity purification of HSP-90 and HSP-90 dependent client proteins.
  • HSP90 inhibitor
Formule: C₂₉H₄₀N₂O₉
Numéro MDL: MFCD00274570
Numéro CAS: 30562-34-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32b45bb0e5ddbf857980143d9e7b85cb1d2fa765&vid=6f0f481f8e03338983d73cf2d19294c43448e9b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité