Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

URB-602 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI3480050
ENZOBMLEI3480050EA 350.9 EUR InStock
ENZOBMLEI3480050
URB-602 ≥98% (par CCM)
URB-602
Selectively inhibits monoacylglycerol (MAG) lipase (IC50=28µM) via a noncompetitive mechanism. Does not inhibit FAAH, DAG lipase or COX-2. URB-602 selectively raises levels of 2-arachidonoylglycerol with no change in anandamide concentrationsin cells and tissues. In the same way anandamide levels were markely elevated by the FAAH inhibitor URB597 at 1µM.

  • Monoacylglycerol lipase inhibitor

Off-white solid.

Soluble in DMSO (30 mg/ml) or ethanol (5 mg/ml warm).


Formule: C₁₉H₂₁NO₂
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 565460-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d85c680efe0e62e89e8073a86c40be412a1d4fa&vid=1ce4231c470513e1d57f0bcf2207bc775973f2b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité