SL327 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3650010
ENZOBMLEI3650010EA 247.5 EUR InStock
ENZOBMLEI3650010
SL327 ≥99% (par HPLC)
SL327
A selective inhibitor of MEK1 and MEK2 (IC50= 0.18 and 0.22 µM respectively). Displays neuroprotective effects against ischemic brain injury.
  • MEK inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in DMSO to 100 mM or in ethanol to 100 mM.
Formule: C₁₆H₁₂F₃N₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06411432
Numéro CAS: 305350-87-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca6d5438742012acc50b6771238e70c809b6ecaa&vid=6023a0abe5d777623c16cfcd3174f3264b474670&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité