PPP ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3720001
ENZOBMLEI3720001EA 224.4 EUR InStock
ENZOBMLEI3720001
PPP ≥98% (par HPLC)
PPP
A potent and selective inhibitor of insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-1R, IC50=6 nM). It efficiently blocks IGF-1R activity, reduces pAKT and pERK1/2, induces apoptosis in IGF-1R-positive tumor cells and causes complete tumor regression in xenografted and allografted mice. Picropodophyllin downregulates IGF-1R by interfering with the action of β-arrestin 1/MDM2. It causes tumor regression and attenuates invasiveness of uveal melanoma cells. It displays beneficial effects on tumor growth, angiogenesis, bone disease and survival in a mouse multiple myeloma model. It attenuates intimal hyperplasia after vascular injury. Inhibition of IGF-1R is non-competitive with ATP.
  • Insulin receptor inhibitor
White solid
Soluble in DMSO (10mg/ml, warm) or dimethyl formamide (25mg/ml)
Formule: C₂₂H₂₂O₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01742647
Numéro CAS: 477-47-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84b886ff73ddde769c2ce6938fd1c6027023841d&vid=2954ca93ad41f7341fc3cb03b520210a8b0246fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité