Ozagrel ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3780010
ENZOBMLEI3780010EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLEI3780010
Ozagrel ≥98%
Ozagrel
Potent and selective thromboxane A2 synthase inhibitor (IC50=11nM).
  • Thromboxane synthase inhibitor
Potent and selective thromboxane A2 synthase inhibitor (IC50=11nM).
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00868231
Numéro CAS: 82571-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité