(D-Pro1,2)-Retro-(D-HIV-Tat(48-57))
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3840001
ENZOBMLEI3840001EA 379.5 EUR InStock
ENZOBMLEI3840001
(D-Pro1,2)-Retro-(D-HIV-Tat(48-57))
Protéines et Peptides
Jnk inhibitor
Useful as a control peptide in studies using D-JNKi1 (BML-EI355). This peptide is the cell transporter, and does not contain the JIP (JNK inhibitor peptide) sequence.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité