BML-277 Chk2 inhibitor ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3880010
ENZOBMLEI3880010EA 165 EUR InStock
ENZOBMLEI3880010
BML-277 Chk2 inhibitor ≥98% (par CCM)
BML-277 Chk2 inhibitor
BML-277 is a highly selective inhibitor of Chk2 (IC50=15nM). It displays potent radioprotective activity and prevents apoptosis of human T cells subjected to ionizing radiation (EC50= 3-7.6µM). Useful tool for dissecting the role of Chk2 in cellular signaling.
  • Chk inhibitor
Off-white solid.
Soluble in DMSO (20mg/ml) or ethanol (20mg/ml).
Formule: C₂₀H₁₄ClN₃O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08276917
Numéro CAS: 516480-79-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89f71c62aebc21ccf249d5ed7b846b31807cd863&vid=05653ac1b243ce076c3a2fe20901d3bfba2dfadc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité