AUDA ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3920050
ENZOBMLEI3920050EA 337.7 EUR InStock
ENZOBMLEI3920050
AUDA ≥98% (par CCM)
AUDA
Novel inhibitor of soluble epoxide hydrolase (IC50=18nM and 69nM for the mouse and human enzymes respectively). Produces a hypotensive effect in angiotensin-infused rats and prevents and reverses cardiac hypertrophy in mouse models of cardiac hypertrophy.
  • Epoxide hydrolase inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml) or 100% ethanol (4mg/ml).
Formule: C₂₁H₃₆N₂O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12912267
Numéro CAS: 479413-70-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8faa5706aafd05a66bb3acfc12020cd94a75eb3&vid=c3234f2019ff14e08964f69b71d2caaf9709955f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité