Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Src inhibitor-1 ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI3980025
ENZOBMLEI3980025EA 394.9 EUR InStock
ENZOBMLEI3980025
Src inhibitor-1 ≥98% (par HPLC)
Src inhibitor-1
Potent, dual site (ATP domain and substrate-binding domain) Src and Lck kinase inhibitor (IC50=44 and 88nM respectively). VEGFR2 IC50=0.32μM; c-fms IC50=30μM.

  • Inhibitor of Src kinase and p56lck tyrosine kinase

Off-white solid.

Soluble in DMSO (5mg/ml).


Formule: C₂₂H₁₉N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01815300
Numéro CAS: 179248-59-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55b9db8838271fb618f9f4a75fbc222ef8c0aeae&vid=b6dc4996bfb5b87f7937b21012a79d50627258f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité