4,5,6,7-Tetrachloro-1H-indene-1,3(2H)-dione ≥95% (par CCM)
Synonyms: TCID
BMLEI3990010
ENZOBMLEI3990010
4,5,6,7-Tetrachloro-1H-indene-1,3(2H)-dione ≥95% (par CCM)
4,5,6,7-Tetrachloro-1H-indene-1,3(2H)-dione
Novel inhibitor of ubiquitin C-terminal hydrolase L3 (IC50 = 0.6µM). Displays 125-fold greater selectivity over UCH-L1 (IC50 = 75µM).
  • UCH-L3 inhibitor
Orange solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml).
Formule: C₉H₂Cl₄O₂
MW: 283,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239209
Numéro CAS: 30675-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ac741ae346d3115651d15a47af6fcc25772a790&vid=19b9ce87f63cceecfe47d31b7c1ff1ae97e63f98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité