BML-283 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI4040025
ENZOBMLEI4040025EA 172.7 EUR InStock
ENZOBMLEI4040025
BML-283 ≥98% (par CCM)
BML-283
Pyruvate kinase M2 activator.
Potent (AC50=0.111 µM) and selective (over PKM1, PKR and PKL) activator of the tumor cell specific M2 isoform of pyruvate kinase (PKM2). Pyruvate kinase is a potential target for cancer chemotherapy. A useful new tool for altering aberrant glucose metabolism in cancer cells (Warburg effect).
Soluble in DMSO (12 mg/ml).
Attention: Use/Stability: Store, as supplied, at room temperature for up to one year. Store solutions at -20°C for up to 3 months.
Formule: C₁₉H₂₂N₂O₇S₂
Point de fusion: 229…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 562867-96-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfd7fb618f7c2d913d03464879a648f2abf04364&vid=764128f83fb5a2f9b9d55260a3cd552fdb43a6e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité