Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BI-D1870 ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI4070001
ENZOBMLEI4070001EA 60.5 EUR InStock
ENZOBMLEI4070001
BI-D1870 ≥98% (par HPLC)
BI-D1870
S6 kinase inhibitor

Cell permeable, ATP-competitive inhibitor of the four isoforms of ribosomal S6 kinase (p90 RSK) (IC50's at 100µM ATP: RSK1 = 31nM, RSK2 = 24nM, RSK3 = 18nM, RSK4 = 15nM). Does not significantly inhibit 10 other AGC kinases, and over 40 other protein kinases at 100X concentrations. Acts on the N-terminal AGC kinase domain. Completely prevents PMA-induced TSC2 phosphorylation.


Formule: C₁₉H₂₃F₂N₅O₂
Numéro MDL: MFCD11223662
Numéro CAS: 501437-28-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité