Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

SU11652 ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLEI4080001
ENZOBMLEI4080001EA 252 EUR InStock
ENZOBMLEI4080001
SU11652 ≥98% (par HPLC)
SU11652
VEGFR inhibitor

Potent, ATP-competitive and cell permeable inhibitor of tyrosine kinases (VEGF-R2 IC50=27nM, PDGF-Rβ IC50=3nM). Also inhibits wild-type and all mutant forms of Kit in mast cells (IC50's=10 to 100nM) resulting in cell cycle arrest and apoptosis. Su11652 was also shown to induce autophagy in MCF-7 cells.


MW: 414,9 g/mol
Numéro CAS: 326914-10-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7717e7f11ff09772c9a2d94be49283224e4ecbb6&vid=c997af503b5cdee78d27d8c05500e117e495968a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité