Mg²⁺/ATP Activating Solution
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEW98050100
ENZOBMLEW98050100EA 48.4 EUR InStock
ENZOBMLEW98050100
Mg²⁺/ATP Activating Solution
Enzymes
This solution contains pre-coupled Mg-ATP for immediate use as an energy source for a range of ATP-dependent reactions (e.g. ubiquitin thioester conjugation, proteasomal degradation, SUMO conjugation).
Liquid. In 50mM TRIS-Cl, pH 7,5, containing 0,1 M ATP and 0,1 M MgCl₂.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité