Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide γ-linolénique ≥99.0% (par GC), huile incolore

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLFA0061000
ENZOBMLFA0061000EA 224.4 EUR InStock
ENZOBMLFA0061000
Acide γ-linolénique ≥99.0% (par GC), huile incolore
Acide γ-linolénique
Antitumor agent.

Antitumor activity. Beneficial effects in liver cancer patients.

Soluble in 100% ethanol.


Formule: C₁₈H₃₀O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065718
Numéro CAS: 506-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5411ebc64c1fce8358743f1c74c880549384842&vid=45e5f6b5b02df654a85267953fcc95fe7b06e0a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (GC) and one spot by TLC

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité