Acide linoléique ≥99%, huile incolore
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFA0141000
ENZOBMLFA0141000EA 66 EUR InStock
ENZOBMLFA0141000
Acide linoléique ≥99%, huile incolore
Acide linoléique
PPAR ligand.
Induces adipocyte differentiation and activates PPARs in cultured cells.
Soluble in DMSO and ethanol.
Formule: C₁₈H₃₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064241
Numéro CAS: 60-33-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc67abdb9ae0460d8cc5d113085a6c1fb3930414&vid=350f40547b15542ca4b5e542eea81a537d01da85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité